2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901680-1G OR901680-5G
APOSOR901680-1GEA 81.2 EUR
APOSOR901680-1G APOSOR901680-5G
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 96%
2-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00111560
CAS-Nummer: 24195-07-1