N-tert-Butylisonicotinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901667-1G OR901667-25G OR901667-5G
APOSOR901667-1GEA 75.8 EUR
APOSOR901667-1G APOSOR901667-25G APOSOR901667-5G
N-tert-Butylisonicotinamid 98%
N-tert-Butylisonicotinamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466497
CAS-Nummer: 65321-30-4