Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900850-1G
OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA
174
EUR
APOSOR900850-1G
APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368244 CAS-Nummer: 80370-40-7 |