4-Bromothiophene-2-methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900842-100G OR900842-25G OR900842-5G
APOSOR900842-100GEA 0 EUR
APOSOR900842-100G APOSOR900842-25G APOSOR900842-5G
4-Bromothiophene-2-methanol 98%
4-Bromothiophene-2-methanol
Formel: C₅H₅BrOS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115392
CAS-Nummer: 79757-77-0