3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900820-1G OR900820-5G
APOSOR900820-1GEA 145 EUR
APOSOR900820-1G APOSOR900820-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitril 98%
3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitril
Formel: C₁₃H₉NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05854256
CAS-Nummer: 154848-43-8