(2-Tolyloxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(o-Tolyloxy)acetic acid, (2-Methylphenoxy)acetic acid
OR900710-100G
OR900710-25G
APOSOR900710-100GEA
469
EUR
APOSOR900710-100G
APOSOR900710-25G
(2-Tolyloxy)essigsäure 98%
(2-Tolyloxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄CH₃)OCH₂COOH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014354 CAS-Nummer: 1878-49-5 |