(4-Tolyloxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(p-Tolyloxy)acetic acid, 4-Methylphenoxyacetic acid, (4-Methylphenoxy)acetic acid
OR900698-100G OR900698-25G
APOSOR900698-100GEA 345 EUR
APOSOR900698-100G APOSOR900698-25G
(4-Tolyloxy)essigsäure 98%
(4-Tolyloxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014365
CAS-Nummer: 940-64-7