Naphthol yellow S
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9003-25G
OR9003-100G
APOSOR9003-25GEA
57.2
EUR
APOSOR9003-25G
APOSOR9003-100G
Naphthol yellow S
Naphthol yellow S
Formel:
C₁₀H₆N₂O₈S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003958 CAS-Nummer: 846-70-8 EINECS: 212-690-2 |