2,3-Dibrom-5-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibrom-5-picolin
2,3-Dibrom-5-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Siedepunkt: 270,8 °C
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112574
CAS-Nummer: 29232-39-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III