(R)-(-)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G
OR8969-25G
OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA
185
EUR
APOSOR8969-100G
APOSOR8969-25G
APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Dichte: 1.092 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03093637 CAS-Nummer: 25137-01-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...