1-Brom-3-chlor-4-iodbenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene

OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
1-Brom-3-chlor-4-iodbenzol 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrClI
Siedepunkt: 160…162 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079709
CAS-Nummer: 31928-47-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR