Methyl-4-aminosalicylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 120 EUR
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylat 97%
Methyl-4-aminosalicylat
Formel: C₈H₉NO₃
Schmelzpunkt: 124…125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00088091
CAS-Nummer: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3