3-Aminobenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol

OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 59.9 EUR
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
3-Aminobenzylalkohol 98%
3-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Molekulargewicht: 123.15 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007817
CAS-Nummer: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR