5-Bromisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8906-25G
OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA
69.6
EUR
APOSOR8906-25G
APOSOR8906-100G
5-Bromisochinolin 98%
5-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN Siedepunkt: 95…97 °C/0.1mmHg Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646405 CAS-Nummer: 34784-04-8 |