Norlaudanosine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8892-1G
OR8892-25G
OR8892-5G
APOSOR8892-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8892-1G
APOSOR8892-25G
APOSOR8892-5G
Norlaudanosine hydrochloride
Norlaudanosine hydrochloride
Formel:
C₂₀H₂₅NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035267 CAS-Nummer: 6429-04-5 |