2-Chlor-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-2-picoline
OR8825-100G OR8825-25G OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA 84.1 EUR
APOSOR8825-100G APOSOR8825-25G APOSOR8825-5G
2-Chlor-6-methylpyridin
2-Chlor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Siedepunkt: 64…68 °C/10mmHg
Dichte: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006245
CAS-Nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6