2-Mercaptoimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Imidazole-2-thiol, 2-Mercapto-1H-imidazole
OR8823-1G
OR8823-5G
OR8823-10G
APOSOR8823-1GEA
26.1
EUR
APOSOR8823-1G
APOSOR8823-5G
APOSOR8823-10G
2-Mercaptoimidazol 97%
2-Mercaptoimidazole
Formel:
C₃H₄N₂S Molekulargewicht: 100.14 g/mol Schmelzpunkt: 228…231 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005188 CAS-Nummer: 872-35-5 EINECS: 212-823-4 |