Ethyl-4-hydroxy-1-piperidincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 39.3 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-hydroxy-1-piperidincarboxylat
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00086880
CAS-Nummer: 65214-82-6