1,2-Dichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Dichlorobenzene
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Dichlorbenzol
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekulargewicht: 147 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C
Schmelzpunkt: –18…–17 °C
Dichte: 1.306 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN-Nummer: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081