ω-Brom-3-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
OR8784-25G
OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA
119
EUR
APOSOR8784-25G
APOSOR8784-5G
ω-Brom-3-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ Schmelzpunkt: 60…62 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000199 CAS-Nummer: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |