4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 319 EUR
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃S
Schmelzpunkt: 193…169 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00203285
CAS-Nummer: 82437-74-9