α-Brom-4-iodtoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
OR8750-100G
OR8750-25G
OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA
270
EUR
APOSOR8750-100G
APOSOR8750-25G
APOSOR8750-5G
α-Brom-4-iodtoluol 97%
α-Brom-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Molekulargewicht: 296.93 g/mol Siedepunkt: 140 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00209656 CAS-Nummer: 16004-15-2 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |