(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 31.9 EUR
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 97%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192393
CAS-Nummer: 90319-52-1