(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8729-25G
OR8729-5G
APOSOR8729-25GEA
104
EUR
APOSOR8729-25G
APOSOR8729-5G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 70…74 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075172 CAS-Nummer: 95530-58-8 |