(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8725-25G OR8725-5G
APOSOR8725-25GEA 80.1 EUR
APOSOR8725-25G APOSOR8725-5G
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 96%
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formel: C₃₁H₃₀O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064467
CAS-Nummer: 93379-48-7