Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G
OR8662-250MG
OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA
72.5
EUR
APOSOR8662-1G
APOSOR8662-250MG
APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, technische Qualität
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 184.22 g/mol Schmelzpunkt: 96…97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00194932 CAS-Nummer: 38275-41-1 |