4-Brombenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 238 EUR
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Brombenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
Schmelzpunkt: 274…276 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012860
CAS-Nummer: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3