1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8646-1G
OR8646-250MG
APOSOR8646-1GEA
493
EUR
APOSOR8646-1G
APOSOR8646-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₈ClNO₂S Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08690260 CAS-Nummer: 876316-36-8 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...