3,5-Dibrom-2-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3,5-dibromopyridine
OR8618-10G
OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA
90.2
EUR
APOSOR8618-10G
APOSOR8618-25G
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin 97%
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₂Br₂ClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00233991 CAS-Nummer: 40360-47-2 |