5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8616-25G
OR8616-5G
OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA
26.1
EUR
APOSOR8616-25G
APOSOR8616-5G
APOSOR8616-100G
5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
5-Brom-2-chlor-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrClN Schmelzpunkt: 25…30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427663 CAS-Nummer: 778611-64-6 |