4-Brom-2-(trimethylsilyl)thiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-trimethylsilanylthiazole
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 162 EUR
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Brom-2-(trimethylsilyl)thiazol 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₀BrNSSi
Dichte: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82.2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319107
CAS-Nummer: 108306-53-2