5-Bromchinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 103 EUR
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromchinolin 97%
5-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Siedepunkt: 105…107 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 41…47 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234481
CAS-Nummer: 4964-71-0