2-(Boc-amino)-5-brompyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8593-25G
OR8593-5G
OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA
49.3
EUR
APOSOR8593-25G
APOSOR8593-5G
APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-brompyridin 98%
2-(Boc-amino)-5-brompyridin
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06411381 CAS-Nummer: 159451-66-8 |