tert-Butyl-4-(4-methyl-5-sulphanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[4-Methyl-5-thio-4H-1,2,4-triazol-3-yl]piperidine, N-BOC protected
OR8519-1G
OR8519-500MG
APOSOR8519-1GEA
336
EUR
APOSOR8519-1G
APOSOR8519-500MG
tert-Butyl-4-(4-methyl-5-sulphanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(4-methyl-5-sulphanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₂₂N₄O₂S Schmelzpunkt: 228…230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09607927 CAS-Nummer: 952183-40-3 |