6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8507-1G OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA 277 EUR
APOSOR8507-1G APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Schmelzpunkt: >240 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09607895
CAS-Nummer: 17874-78-1