1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8480-1G
OR8480-5G
APOSOR8480-1GEA
154
EUR
APOSOR8480-1G
APOSOR8480-5G
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O₄ Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200945 CAS-Nummer: 868077-44-5 |