2-Brombenzaldehyddiethylacetal
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene
OR8458-100G
OR8458-25G
APOSOR8458-100GEA
92.8
EUR
APOSOR8458-100G
APOSOR8458-25G
2-Brombenzaldehyddiethylacetal
2-Brombenzaldehyddiethylacetal
Formel:
C₁₁H₁₅BrO₂ Siedepunkt: 95 °C/1mmHg Dichte: 1.285 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112.8 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01075696 CAS-Nummer: 35822-58-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...