2,5-Dibromthiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8408-1G
OR8408-5G
OR8408-25G
APOSOR8408-1GEA
0
EUR
APOSOR8408-1G
APOSOR8408-5G
APOSOR8408-25G
2,5-Dibromthiazol 97%
2,5-Dibromothiazole
Formel:
C₃HBr₂NS Schmelzpunkt: 45…49 °C Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016891 CAS-Nummer: 4175-78-4 |