2-Chlornicotinonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
OR8401-100G
OR8401-25G
OR8401-5G
APOSOR8401-100GEA
26.1
EUR
APOSOR8401-100G
APOSOR8401-25G
APOSOR8401-5G
2-Chlornicotinonitril 97%
2-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Siedepunkt: 112 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 104…109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014628 CAS-Nummer: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |