N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8332-5G
OR8332-1G
APOSOR8332-5GEA
49.3
EUR
APOSOR8332-5G
APOSOR8332-1G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 95%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formel:
C₉H₁₄BNO₄ Schmelzpunkt: 93…98 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01318939 CAS-Nummer: 135884-31-0 |