3-Brom-5-nitro-N-propylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8251-1G OR8251-5G
APOSOR8251-1GEA 132 EUR
APOSOR8251-1G APOSOR8251-5G
3-Brom-5-nitro-N-propylbenzamid 98%
3-Brom-5-nitro-N-propylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258764
CAS-Nummer: 929000-38-4