3'-Azido-3'-desoxythymidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
OR8250T-1G OR8250T-5G
APOSOR8250T-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8250T-1G APOSOR8250T-5G
3'-Azido-3'-desoxythymidin 97%
3'-Azido-3'-desoxythymidin
A potent & selective inhibitor of HIV-1 replication.
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006536
CAS-Nummer: 30516-87-1