1-Nitroso-2-naphthol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

OR8246-10G OR8246-250G OR8246-50G
APOSOR8246-10GEA 94.5 EUR
APOSOR8246-10G APOSOR8246-250G APOSOR8246-50G
1-Nitroso-2-naphthol 99%
1-Nitroso-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₂
Schmelzpunkt: 106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003884
CAS-Nummer: 131-91-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR