2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8227-1G
OR8227-500MG
APOSOR8227-1GEA
46.4
EUR
APOSOR8227-1G
APOSOR8227-500MG
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-methylphenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665911 CAS-Nummer: 263276-44-4 |