3-Chlorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8225-100G OR8225-25G OR8225-500G
APOSOR8225-100GEA 52.2 EUR
APOSOR8225-100G APOSOR8225-25G APOSOR8225-500G
3-Chlorphenol
3-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Siedepunkt: 214 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002256
CAS-Nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN-Nummer: 2020
ADR: 6.1,III