3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8210-1G
OR8210-5G
APOSOR8210-1GEA
141
EUR
APOSOR8210-1G
APOSOR8210-5G
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₁N₃ Schmelzpunkt: 107…110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067950 CAS-Nummer: 175201-90-8 |