Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
OR8177-1G
OR8177-25G
OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8177-1G
APOSOR8177-25G
APOSOR8177-5G
Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Methyl-4-brom-3-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Schmelzpunkt: 104 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00553089 CAS-Nummer: 2363-16-8 |