4-Brom-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8176-25G
OR8176-5G
APOSOR8176-25GEA
36.4
EUR
APOSOR8176-25G
APOSOR8176-5G
4-Brom-3-nitrobenzoesäure
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrNO₄ Schmelzpunkt: 199…206 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00272137 CAS-Nummer: 6319-40-0 |