N-Acetylneuraminic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8154-5G
OR8154-10G
APOSOR8154-5GEA
33.5
EUR
APOSOR8154-5G
APOSOR8154-10G
N-Acetylneuraminic acid 97%
Formel:
C₁₁H₁₉NO₉ Schmelzpunkt: 184…186 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00006620 CAS-Nummer: 131-48-6 |