1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G
OR8114-25G
OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8114-1G
APOSOR8114-25G
APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazin
Formel:
C₁₁H₁₇N₃ Molekulargewicht: 191.28 g/mol Schmelzpunkt: 89…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172703 CAS-Nummer: 16153-81-4 UN-Nummer: 3263 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...